Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11ClN2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
338.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-022-5
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)C2(NC(=O)c3c2cccc3)O)Cl
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
InChI key
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic, an inhibitor of the Na+-Cl- cotransporter.
Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic, an inhibitor of the Na+-Cl- cotransporter. Chlorthalidone inhibits sodium ion transport across the renal tubular epithelium increasing the delivery of sodium to the distal renal tubule and indirectly increasing potassium excretion via the sodium-potassium exchange mechanism. Chlorthalidone also promotes Ca++ reabsorption by an unknown mechanism. Several recent comparison studies inidcate that chlorthalidone may be a better drug in preventing cardiovascular events than hydrochlorothiazide.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorthalidone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?