Merck
SML0541
7α,25-Dihydroxycholesterol
≥98% (HPLC), powder, GPR183 agonist
Sinónimos:
5-Cholesten-3β,7α,25-triol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H46O3
Número CAS:
Peso molecular:
418.65
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
7α,25-Dihydroxycholesterol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(7-6-12-25(2,3)30)20-8-9-21-24-22(11-14-27(20,21)5)26(4)13-10-19(28)15-18(26)16-23(24)29/h16-17,19-24,28-30H,6-15H2,1-5H3/t17-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
InChI key
BQMSKLCEWBSPPY-IKVTXIKFSA-N
Application
7α,25-Dihydroxycholesterol has been used as a ligand for G protein-coupled receptor 183 (Gpr183).
Biochem/physiol Actions
7α,25-Dihydroxycholesterol (7α,25-OHC) is a potent and selective endogenous ligand for the orphan GPCR receptor EBI2 (GPR183) with an EC50 value in the picomolar range. The newly discovered EBI2–oxysterol signalling pathway has been shown to have an important role in the adaptive immune response, including a role in driving immune cell migration. In vitro and in vivo studies showed that 7,25-OHC can serve as a chemokine directing migration of B cells, T cells and dendritic cells.
7α,25-Dihydroxycholesterol is a potent agonist of the orphan GPCR receptor EBI2 (GPR183); directs immune cell migration.
7α,25-Dihydroxycholesterol has an ability to block the early steps of T-cell activation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7α,25-Dihydroxycholesterol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)