Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
292.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-22-17-9-5-4-8-16(17)20-18(21)19-15-11-10-13-6-2-3-7-14(13)12-15/h2-12H,1H3,(H2,19,20,21)
InChI key
ISADADAHPHHLEM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BLT-4 is a SR-BI (Scavenger receptor, class B, type I) inhibitor.
BLT-4 is a blocker of lipid transport-4 (BLT-4). BLT-4 is a specific, reversible inhibitor of scavenger receptor, class B, type I (SR-BI) mediated lipid transfer. The molecule blocks the cellular uptake and transfer of cholesterol ester from HDL.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?