Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23N3O5S2
Número CAS:
Peso molecular:
437.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1c2CC(C)(C)NC(C)(C)c2sc1NC(=O)c3ccc(s3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H23N3O5S2/c1-6-27-17(24)13-10-9-18(2,3)21-19(4,5)14(10)29-16(13)20-15(23)11-7-8-12(28-11)22(25)26/h7-8,21H,6,9H2,1-5H3,(H,20,23)
InChI key
DWGSXNATVAGHKZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NPC26 induces mitochondrial fragmentation and cell death in RAS expressing cells, similar to erastin. The effects of NPC26 are independent of ROS scavengers, which can block cell death induced by erastin.
NPC26 induces mitochondrial fragmentation and cell death in RAS expressing cells.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?