Merck
SML0501
SB-590885
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(2-(4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one oxime
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H27N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
453.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCOc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc4c(CC\C4=N\O)c3)c([nH]2)-c5ccncc5
InChI
1S/C27H27N5O2/c1-32(2)15-16-34-22-7-3-19(4-8-22)27-29-25(18-11-13-28-14-12-18)26(30-27)21-5-9-23-20(17-21)6-10-24(23)31-33/h3-5,7-9,11-14,17,33H,6,10,15-16H2,1-2H3,(H,29,30)/b31-24-
InChI key
MLSAQOINCGAULQ-QLTSDVKISA-N
Application
SB-590885 has been used as a component of a mixture to maintain naive human pluripotent stem cells (PSCs).It has also been used as B-Raf (BRAF) inhibitor to study its effects on lung adenocarcinoma cell lines.
Biochem/physiol Actions
SB-590885 is a potent and selective ATP competitive inhibitor of B-Raf kinase with Kd = 300 pM for B-Raf, and >1000-fold selectivity over a panel of 22 commonly studied cellular kinases
SB-590885 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKKKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)