Saltar al contenido
SML0345
A 887826
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(4-butoxy-3-chlorophenyl)-N-[[2-(4-morpholinyl)-3-pyridinyl]methyl]-3-pyridinecarboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H29ClN4O3
Número CAS:
Peso molecular:
480.99
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCOc1ccc(cc1Cl)-c2cncc(c2)C(=O)NCc3cccnc3N4CCOCC4
InChI
1S/C26H29ClN4O3/c1-2-3-11-34-24-7-6-19(15-23(24)27)21-14-22(17-28-16-21)26(32)30-18-20-5-4-8-29-25(20)31-9-12-33-13-10-31/h4-8,14-17H,2-3,9-13,18H2,1H3,(H,30,32)
InChI key
JPJGFWKHSMUKFO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A-887826 is Nav1.8 channel blocker (IC50 = 11 nM) that blocks TTX-resistant sodium currents in rat dorsal root ganglion in a voltage dependent fashion. Oral administration of A-887826 to rats significantly attenuated tactile allodynia in a neuropathic pain model.
Nav1.8 channel blocker
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)