Merck
SML0340
Hydroxy-Dynasore
≥98% (HPLC), dynamin inhibitor, powder
Sinónimos:
3-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid 2-[(2,4,5-trihydroxyphenyl)methylene]hydrazide, 3-Hydroxy-N′-[(2,4,5-trihydroxyphenyl)methylidene]naphthalene-2-carbohydrazide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
338.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Hydroxy-Dynasore, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c(\C=N\NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O)cc1O
InChI
1S/C18H14N2O5/c21-14-8-17(24)16(23)7-12(14)9-19-20-18(25)13-5-10-3-1-2-4-11(10)6-15(13)22/h1-9,21-24H,(H,20,25)/b19-9+
InChI key
UAXHPUSKEWEOAP-DJKKODMXSA-N
Biochem/physiol Actions
Hydroxy-Dynasore is a cell permeable and potent dynamin inhibitor that prevents uptake of recombinant botulinum neurotoxin A heavy chain binding domain (BoNT/A-Hc). Apparently, Hydroxy-Dynasore prevents dynamin-mediated fission of endocytic vesicles from the plasma membrane.
Hydroxy-Dynasore is a cell permeable and potent dynamin inhibitor.
Other Notes
Air sensitive.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)