Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15NO7S
Número CAS:
Peso molecular:
365.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(=O)Nc2ccc(C(O)=O)c(O)c2
InChI
1S/C16H15NO7S/c1-10-2-5-12(6-3-10)25(22,23)24-9-15(19)17-11-4-7-13(16(20)21)14(18)8-11/h2-8,18H,9H2,1H3,(H,17,19)(H,20,21)
InChI key
HWNUSGNZBAISFM-UHFFFAOYSA-N
Application
S3I-201 has been used as a signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) inhibitor:
- to confirm the role of STAT3 phosphorylation in interleukin (IL)-33 production in lung epithelial cells and IL-22 mRNA expression in sorted group 3 innate lymphoid cells (ILC3s)
- to study the cellular response of STAT3 triggered by β-hexaclorocyclohexane (β-HCH) in various cell lines
- to examine the influence of STAT3 in response to angiotensin II (ang II) on induction of fibrotic proteins in kidney epithelial cells
Biochem/physiol Actions
S3I-201 is a cell-permeable Stat3 inhibitor that binds to the Stat3-SH2 domain, prevents Stat3 phosphorylation/activation, dimerization, and DNA-binding.
S3I-201 is a cell-permeable Stat3 inhibitor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S3I-201
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?