Merck
SML0306
Biapenem
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-[[(4R,5S,6S)-2-Carboxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-3-yl]thio]-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazol-4-ium inner salt, Biapenern, CL 186-815, CL 186815, L 627, LJC 10627
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
350.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(SC3Cn4cnc[n+]4C3)=C(N2C1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C15H18N4O4S/c1-7-11-10(8(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(7)24-9-3-17-5-16-6-18(17)4-9/h5-11,20H,3-4H2,1-2H3/t7-,8-,10-,11-/m1/s1
InChI key
MRMBZHPJVKCOMA-YJFSRANCSA-N
Biochem/physiol Actions
Biapenem is a broad spectrum, carbapenem-based antibiotic with activity against both Gram-positive and Gram-negative bacterial strains.
Biapenem is a broad spectrum, carbapenem-based antibiotic.
Biapenem does not react to renal dihydropeptidase-I mediated hydrolysis in human. Biapenem is well absorbed by tissues and body fluids, following intravenous injection.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)