Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10F3NO5
Número CAS:
Peso molecular:
329.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Nitisinone, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
InChI key
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HPD(3242)
Application
Nitisinone has been used:
- to induce liver injury
- to treat Ixodes scapularis tick cells to inhibit the activity of hydroxyphenylpyruvate dioxygenase
- in supplemented water to block the accumulation of toxic metabolites in human hepatocyte engrafted mice
- to study its effect on bacterial pyomelanin production
Biochem/physiol Actions
Nitisinone is a competitive and reversible inhibitor of 4-Hydroxyphenylpyruvate oxidase (dioxygenase).
Nitisinone is a competitive inhibitor that reversibly inhibits 4-Hydroxyphenylpyruvate oxidase (dioxygenase). Nitisinone is used in the treatment of hereditary tyrosinemia type 1, where it blocks the degradation of tyrosine into harmful substances.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitisinone
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?