Merck
SML0245
Candesartan cilexetil
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-ethoxy-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, TCV 116, TCY 116
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H34N6O6
Número CAS:
Peso molecular:
610.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
originator
Takeda
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)-c5ccccc5-c6nnn[nH]6
InChI
1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
InChI key
GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Biochem/physiol Actions
Candesartan cilexetil is a non-peptide angiotensin (AT2) receptor antagonist.
Candesartan cilexetil is the prodrug form of the potent angiotensin II receptor antagonist, candesartan. The prodrug is cleaved by esterases within the intestine to liberate the active molecule.
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Takeda. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Candesartan cilexetil
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos diana
Kidney,Blood
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
No data available
Punto de inflamación (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)