Merck
SML0235
CDPPB
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-Cyano-N-1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H16N4O
Número CAS:
Peso molecular:
364.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O=C(Nc1cc(nn1-c2ccccc2)-c3ccccc3)c4cccc(c4)C#N
InChI
1S/C23H16N4O.H2O/c24-16-17-8-7-11-19(14-17)23(28)25-22-15-21(18-9-3-1-4-10-18)26-27(22)20-12-5-2-6-13-20;/h1-15H,(H,25,28);1H2
InChI key
GZHZEGYXLNXEBV-UHFFFAOYSA-N
Application
CDPPB may be used in mGluR5-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
CDPPB is a glutamate metabotropic mGluR5 positive allosteric modulator.
CDPPB is an mGluR5 positive allosteric modulator
Activation of metabotropic glutamate 5 receptor by CDPPB enhances the function of NMDA receptor and markers of neuronal plasticity. This improves recognition memory and cognition deficits in schizophrenia.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)