Saltar al contenido
SML0216
Brinzolamide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(5R)-5-Ethylamino-3-(3-methoxypropyl)-2,2-dioxo-2?6,9-dithia-3-azabicyclo[4.3.0]nona-7,10-diene-8-sulfonamide, (R)- 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxide, AL 4862
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21N3O5S3
Número CAS:
Peso molecular:
383.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
InChI key
HCRKCZRJWPKOAR-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... CA2(760)
General description
Brinzolamide is a small molecular weight compound that has an ability to bind melanin. This drug is used in ocular therapy.
Application
Brinzolamide has been used as a melanin binding compound or drug in melanin binding assays. It has also been used as a carbonic anhydrase inhibitor (CAI).
Biochem/physiol Actions
Brinzolamide is a carbonic anhydrase II inhibitor
Brinzolamide is a carbonic anhydrase II inhibitor used to lower intraocular pressure.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brinzolamide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)