Merck
SML0189
Indinavir sulfate salt hydrate
≥98% (HPLC), powder, antiretroviral agent
Sinónimos:
2,3,5-Trideoxy-N-[(1S,2R)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1H-inden-1-yl]-5-[(2S)-2-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-4-(3-pyridinylmethyl)-1-piperazinyl]-2-(phenylmethyl)-D-erythro-pentonamide sulfate hydrate, Crixivan hydrate, L-735,524 hydrate, MK-639 hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H47N5O4·H2SO4 · xH2O
Peso molecular:
711.87 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Indinavir sulfate salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
Application
Indinavir sulfate salt hydrate may be used in HIV-related cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Indinavir sulfate is an antiretroviral; HIV Protease Inhibitor
Indinavir sulfate is an antiviral HIV protease inhibitor.
Indinavir sulfate suppresses the replication of HIV and is an important component of antiretroviral therapy for initial treatment of HIV infection. It is known to cause renal and urologic toxicity.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)