Merck
SML0177
AUDA
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
12-[[(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylamino)carbonyl]amino]-dodecanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H40N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
392.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCNC(=O)NC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C23H40N2O3/c26-21(27)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-24-22(28)25-23-15-18-12-19(16-23)14-20(13-18)17-23/h18-20H,1-17H2,(H,26,27)(H2,24,25,28)/t18-,19+,20-,23-
InChI key
XLGSEOAVLVTJDH-UKBVAGSOSA-N
Application
AUDA may be used in soluble epoxide hydrolase-mediated cell signaling studies.
AUDA has been used in the inhibition of epoxide hydrolase in human macrophages and in inhibition of tumor necrosis factor α (TNF-α)- induced phosphorylation in human aortic smooth muscle cells.
Biochem/physiol Actions
AUDA is a potent inhibitor of soluble epoxide hydrolase
Inhibition of soluble epoxide hydrolase by AUDA inhibits the metabolism of epoxyeicosatrienoic acids (EETs) and protects end-organs against the damaging effects of salt-sensitive hypertension. AUDA also renders protection against myocardial ischemia-reperfusion injury and cerebral ischemia.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)