Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
206.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
TGN-020, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(Nc1nncs1)c2cccnc2
InChI
1S/C8H6N4OS/c13-7(6-2-1-3-9-4-6)11-8-12-10-5-14-8/h1-5H,(H,11,12,13)
InChI key
AGEGZHOPKZFKBP-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Aquaporin 4 (AQP4) inhibitor
TGN-020 is an inhibitor of Aquaporin 4 (AQP4), the most abundant water channel in brain. Aquaporins (AQPs) are water channels required for maintaining fluid homeostasis and enabling water movement across barrier membranes, but can enhance pathological cellular volume changes and cause edema in injury states. Pretreatment with the AQP4 inhibitor TGN-020 significantly reduced the volume of brain edema associated with ischemic injury in a mouse model of focal cerebral ischemia.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?