Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H14F2NO2·Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
397.35 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Brequinar sodium salt hydrate, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
off-white to brown
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1c(nc2ccc(F)cc2c1C([O-])=O)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4F
InChI
1S/C23H15F2NO2.Na.H2O/c1-13-21(23(27)28)18-12-16(24)10-11-20(18)26-22(13)15-8-6-14(7-9-15)17-4-2-3-5-19(17)25;;/h2-12H,1H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IZXTTXFXRQGHKO-UHFFFAOYSA-M
Application
Brequinar sodium salt hydrate may be used in cell signaling studies.
Brequinar sodium salt hydrate has been used as a dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor:
- in drug response assays
- to induce depletion of cellular pyrimidine pools
- in cell proliferation assays
Biochem/physiol Actions
Brequinar inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), the fourth enzyme in the de novo pyrimidine biosynthesis pathway, preventing the synthesis of DNA and RNA. Brequinar has recently been found to have antiviral activity against a broad spectrum of viruses including flaviviruses (dengue virus, West Nile virus, yellow fever virus, and Powassan virus) and also a plus-strand RNA alphavirus (Western equine encephalitis virus) and a negative-strand RNA rhabdovirus (vesicular stomatitis virus).
Brequinar sodium salt hydrate is a dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor; antiviral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?