Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +75 to +90°, c = 1 in dichloromethane
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
InChI
1S/C26H32F2O7/c1-13(29)33-12-20(32)26-21(34-22(2,3)35-26)10-15-16-9-18(27)17-8-14(30)6-7-23(17,4)25(16,28)19(31)11-24(15,26)5/h6-8,15-16,18-19,21,31H,9-12H2,1-5H3/t15-,16-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
InChI key
WJOHZNCJWYWUJD-IUGZLZTKSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluocinonide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?