Saltar al contenido
SML0097
Nevirapine
≥98% (HPLC), HIV-1 reverse transcriptase inhibitor, powder
Sinónimos:
11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14N4O
Número CAS:
Peso molecular:
266.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Nevirapine,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥22 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CC=NC2=C1NC(C(C=CC=N3)=C3N2C4CC4)=O
InChI
1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
InChI key
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Application
Nevirapine has been used as non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor in in vitro porcine endogenous retrovirus replication, primary hepatocytes and bone marrow dendritic cells (BMDCs).
Biochem/physiol Actions
NNRTI (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) of HIV-1
Nevirapine is an allosteric, non-nucleoside inhibitor of HIV reverse transcriptase (NNRTI). The Ki for inhibition of wild-type RT by Nevirapine is 200 nM.
Nevirapine interacts with glycine 190 residue of human immuno deficiency virus (HIV-2) reverse transcriptase. It is an antiretroviral drug which increases bile synthesis and activates electron transport chain. Use of nevirapine leads to liver toxicity and is associated with Nevirapine hypersensitivity syndrome.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nevirapine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)