Merck
SML0031
DBeQ
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
JRF 12, N2,N4-dibenzylquinazoline-2,4-diamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20N4
Número CAS:
Peso molecular:
340.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
C(Nc1nc(NCc2ccccc2)c3ccccc3n1)c4ccccc4
InChI
1S/C22H20N4/c1-3-9-17(10-4-1)15-23-21-19-13-7-8-14-20(19)25-22(26-21)24-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2,(H2,23,24,25,26)
InChI key
QAIMUUJJAJBPCL-UHFFFAOYSA-N
Application
HeLa cells were treated with DBeQ and the effects on in vivo ubiquitination and protein dislocation were studied by live cell imaging.
Biochem/physiol Actions
ATPase p97 inhibitor.
DBeQ is a potent and specific inhibitor of ATPase p97, an integral component of the ubiquitin-fusion degradation (UFD) pathway. DBeQ inhibits the degradation of ubiquitinated proteins, the endoplasmic reticulum-associated degradation pathway, and autophagosome maturation. The compound also potently inhibits cellular proliferation and induces caspase 3/7 activity and apoptosis.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)