Saltar al contenido
SML0029
Glycopyrrolate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
α-cyclopentylmandelic acid ester with 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, 1-methyl-3-pyrrolidyl α-cyclopentylmandelate methobromide, 1-methyl-3-pyrrolidyl α-phenyl-α-cyclopentylglycolate methobromide, 3-(2-phenyl-2-cyclopentylglycoloyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide α-cyclopentylmandelate, AHR-504, Copyrrolate, Gastrodyn, NSC 250836, NSC 251251, NSC 251252, NVA-237, glycopyrronium bromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H28NO3 · Br
Número CAS:
Peso molecular:
398.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
209-887-0
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥24 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
General description
Glycopyrrolate is a quaternary ammonium compound and it shows structural similarity with atropine.
Biochem/physiol Actions
Glycopyrrolate is long-acting muscarinic antagonist (LAMA). It is kinetically selective muscarinic M3 receptor antagonist.
Long-acting muscarinic antagonist (LAMA); anticholinergic; antispasmodic; preanesthetic medicant
Glycopyrrolate is an anti-cholinergic drug. It is a potent controller of drooling, observed in children affected with cerebral palsy. Compared to other muscarinic antagonists, glycopyrrolate has lower CNS (central nervous system) penetration.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycopyrrolate
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)