Merck
SMB00540
Tricin 5-glucoside
≥95% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
5-hydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-[(2S,4S,5S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24O12
Número CAS:
Peso molecular:
492.43
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=C(C(C=C(C3=CC(OC)=C(O)C(OC)=C3)O4)=O)C4=CC(O)=C2)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H24O12/c1-31-15-3-9(4-16(32-2)19(15)27)12-7-11(26)18-13(33-12)5-10(25)6-14(18)34-23-22(30)21(29)20(28)17(8-24)35-23/h3-7,17,20-25,27-30H,8H2,1-2H3/t17-,20-,21+,22-,23-/m1/s1
InChI key
FLSOTPIEFVBPBU-LDBVRRDLSA-N
General description
Tricin 5-glucoside, also known as tricin-5-O-β-D-glucopyranoside, is a flavonoid found in Sasa kurilensis leaves and Triticum species
Tricin is a plant metabolite that occurs in its free form or derivative form. The glycoside derivative of tricin is of two types: tricin-O and tricin-C-glycoside. Tricin 5-glucoside is a flavone and a C-glycoside form found in the Poaceae family of plants. Tricin glycosides are extensively present in herbaceous plants.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)