Saltar al contenido
SIC004
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control #2, Cyanine 3
Sinónimos:
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control, Cyanine 3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
MISSION®
color
Green-Yellow (Cyanine 3)
storage temp.
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #2 conjugated to Cyanine 3 for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Features and Benefits
  • Cyanine 3 labeled siRNA Universal Negative Control allows easy visualization of the siRNA in your cells by using fluorescence microscopy.
  • Rapidly assess transfection efficiency.
  • Ready to use.
  • Available in three sizes for your convenience.
  • Compatible with Human, Mouse, and Rat cells.
Legal Information
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)