Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H43N5O8
Peso molecular:
625.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Pancreatic Elastase substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Elastase(s) can be assayed and differentiated using chromogenic and fluorogenic Pro-Val peptide substrates such as Glp-Pro-Val-pNA and MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-4-MNA.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?