Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H57N13O16S2
Peso molecular:
980.03
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥78%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
FR-1 is a cyclic RGDS peptide that acts via binding to FR-1 receptor, a 57 kDa Arg-Gly-Asp-Ser (RGDS)-binding protein involved in early embryogenesis.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?