Merck
SAE0004
Kynurenine 3-Monooxygenase, Pseudomonas fluorescens (strain 17400), Recombinant
Sinónimos:
KMO
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CE:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥3 U/mg
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
specific activity
≥3 U/mg
mol wt
50,712 Da
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Kynurenine 3-monooxygenase (KMO) is a flavoprotein aromatic hydroxylase (FAH) that catalyzes the hydroxylation of L-kynurenine (L-Kyn) to produce 3-hydroxykynurenine (3-OH-Kyn). This activity is central to tryptophan metabolism and also to the production of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) in higher organisms. KMO contains flavin adenine dinucleotide (FAD) as a non-covalent, but tightly bound, co-factor at a 1:1 ratio of co-factor to protein.
Other Notes
1 unit will oxidize L-kynurenine at 1 mol/min at pH 7.0, 25°C.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)