Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleApplication
Sodium choleate has been used in a study to assess the resistance of esophageal adenocarcinoma to bile salt. It has also been used in a study to investigate the role of a putative tyrosine-O-sulfate receptor in the targeting and/or intracellular transport of tyrosine-sulfated proteins.
Other Notes
This is a loosely used term applied to a crude ox bile extract which contains the sodium salts of taurocholic, glycocholic, deoxycholic, and cholic acids.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?