Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
99.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
204-635-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
108440
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Succinimide,
assay
99.1%
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white to off-white
bp
285-290 °C (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCC(=O)N1
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
InChI key
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinimide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?