Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H54N8O7
Número CAS:
Peso molecular:
614.78
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Ser-Leu-Ile-Gly-Lys-Val-amide, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C28H54N8O7/c1-7-17(6)23(36-27(42)20(12-15(2)3)34-25(40)18(30)14-37)28(43)32-13-21(38)33-19(10-8-9-11-29)26(41)35-22(16(4)5)24(31)39/h15-20,22-23,37H,7-14,29-30H2,1-6H3,(H2,31,39)(H,32,43)(H,33,38)(H,34,40)(H,35,41)(H,36,42)/t17-,18-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
InChI key
HOWDUIVVWDUEED-WAUHAFJUSA-N
Gene Information
mouse ... Insrr(23920)
Biochem/physiol Actions
Proteinase-activated receptor-2 (PAR2)-activating peptide.
Proteinase-activated receptor (PAR-2) is a member of proteolytically cleaved receptors. It is activated by a synthetic peptide (SLIGKV), that is exposed after trypsin cleavage of the amino terminus. PAR-2 stimulates an increase in cytosolic Ca2+ ion concentration.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?