Merck
S7198
Sivelestat sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), HNE inhibitor, solid
Sinónimos:
EI 546 sodium salt hydrate, Elaspol sodium salt hydrate, LY 544349 sodium salt hydrate, Ono-5046 sodium salt hydrate, o-(p-Hydroxybenzenesulfonamido)hippuric acid, pivalate (ester) sodium salt hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H22N2O7S · xNa+ · yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
434.46 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Sivelestat sodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)C(=O)NCC(=O)O)c1ccc(cc1)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22N2O7S/c1-20(2,3)19(26)29-13-8-10-14(11-9-13)30(27,28)22-16-7-5-4-6-15(16)18(25)21-12-17(23)24/h4-11,22H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,23,24)
InChI key
BTGNGJJLZOIYID-UHFFFAOYSA-N
Application
Sivelestat sodium salt hydrate may be used to inhibit human neutrophil elastase-mediated cell signaling.
Biochem/physiol Actions
Sivelestat is a competitive human neutrophil elastase (HNE) inhibitor (IC50 = 44 nM, Ki = 0.2 μM). It also inhibits leukocyte elastase obtained from rabbit, rat, hamster and mouse (IC50 = 19 to 49 nM). However, it does not inhibit trypsin, thrombin, plasmin, plasma kallikrein, pancreas kallikrein, chymotrypsin and cathepsin G even at 100 μM. In in-vivo studies, it suppressed lung hemorrhage in hamster (ID50 = 82 μg/kg) by intratracheal administration and increase of skin capillary permeability in guinea pig (ID50 = 9.6 mg/kg) by intravenous administration, both of which were induced by human neutrophil elastase.
Sivelestat is a competitive human neutrophil elastase (HNE) inhibitor.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)