Saltar al contenido
S6940
SigmaScreen Streptavidin High Capacity Coated Plates
96 well clear
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
Material:
polystyrene
Size:
96 wells
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene
Quality Segment
description
flat bottom
technique(s)
biotinylated protein purification: suitable
size
96 wells
storage temp.
2-8°C
General description
SigmaScreen Streptavidin coated high capacity plates utilize a proprietary coating technology which provides substantially greater biotin binding capacity than standard Streptavidin or ExtrAvidin coated plates. This clear, 96-well plate has a format of breakable 8-well strips on a single-well holding frame, and has a binding capacity of ≥ 15 pmol/well. Streptavidin coated high capacity plates provide a platform which allows the captured protein to be eluted for post-capture analysis by various methods such as MALDI, ICAT or SDS-PAGE.
Legal Information
SigmaScreen is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)