Saltar a
S4522
Glass spreaders
90° bend
Sinónimos:
cell spreader, glass spreader
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
6 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$42.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122103
$42.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
General description
Constructed of 4 mm diameter glass rod with polished ends, with 130 mm long handles and 50 mm long spreader segments.
Application
For inoculating petri dishes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass spreaders
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)