Merck
S4311
L-Serine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Sinónimos:
L Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOCH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
105.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-274-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721404
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Serine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Application
L-Serine has been used as a supplement in a medium to culture Chinese hamster ovary TF 70R cell line and in mouse embryonic fibroblast (MEF)-media.
Biochem/physiol Actions
Precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
L-Serine is a non-essential amino acid that acts as a precursor for nucleotide synthesis. It has roles in the development and function of the central nervous system.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Serine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)