Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H30N8O9
Número CAS:
Peso molecular:
490.47
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C17H30N8O9/c18-8(7-26)14(32)25-10(4-12(28)29)16(34)22-5-11(27)24-9(2-1-3-21-17(19)20)15(33)23-6-13(30)31/h8-10,26H,1-7,18H2,(H,22,34)(H,23,33)(H,24,27)(H,25,32)(H,28,29)(H,30,31)(H4,19,20,21)
InChI key
UVLWLKCNNYTXDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ser-Asp-Gly-Arg-Gly has been used as a control peptide which does not affect integrin function, in various studies.
Biochem/physiol Actions
Reverse sequence of Gly-Arg-Gly-Asp-Ser, which does not appear to affect integrin function.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?