Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $147.000 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $592.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
SB 216763, >98% (HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
color
orange
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3ccc(Cl)cc3Cl)c4ccccc14
InChI
1S/C19H12Cl2N2O2/c1-23-9-13(11-4-2-3-5-15(11)23)17-16(18(24)22-19(17)25)12-7-6-10(20)8-14(12)21/h2-9H,1H3,(H,22,24,25)
InChI key
JCSGFHVFHSKIJH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble 20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble | solubility DMSO: ~16 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color orange | color yellow to orange | color off-white | color - |
| originator GlaxoSmithKline | originator GlaxoSmithKline | originator - | originator - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?