Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Sperm nuclei from salmon, Type II-S
biological source
fish (salmon)
Quality Segment
type
Type II-S
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
An excellent source of protamine and high molecular weight DNA.
Preparation Note
Carefully processed to minimize degradation.
Analysis Note
Crude
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?