Saltar al contenido
S1002
Saccharin sodium salt hydrate
≥98.0% (titration)
Sinónimos:
2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole sodium salt, 2-Sulfobenzoic acid imide sodium salt, o-Sulfobenzimide sodium salt, Saccharin soluble
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4NNaO3S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
205.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12164504
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-886-1
Beilstein/REAXYS Number:
3599229
MDL number:
Assay:
≥98.0% (titration)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (titration)
sweetness
300 × sucrose
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Application of a colorimetric technique in quality control for printed pediatric orodispersible drug delivery systems containing propranolol hydrochloride.: This article discusses the use of a colorimetric method to ensure quality control in 3D printed pediatric drug delivery systems, incorporating saccharin sodium salt hydrate as a sweetener, emphasizing its role in improving the taste and compliance of pediatric medications (Vakili et al., 2016).
Biochem/physiol Actions
′First generation′ synthetic sugar alternative that has been studied for its carcinogenic potential.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccharin sodium salt hydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)