Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H27N3O3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
489.99
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
SIS3, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1cc2CCN(Cc2cc1OC)C(=O)\C=C\c3c(-c4ccccc4)n(C)c5ncccc35
InChI
1S/C28H27N3O3.ClH/c1-30-27(19-8-5-4-6-9-19)22(23-10-7-14-29-28(23)30)11-12-26(32)31-15-13-20-16-24(33-2)25(34-3)17-21(20)18-31;/h4-12,14,16-17H,13,15,18H2,1-3H3;1H/b12-11+;
InChI key
CDKIEBFIMCSCBB-CALJPSDSSA-N
Application
Sugar insensitive 3 (SIS3) has been used as smad3 inhibitor in various cells.
Biochem/physiol Actions
Sugar insensitive 3 (SIS3) promotes drug-induced apoptosis and hinders the function of adenosine triphosphate (ATP)-binding cassette (ABC) transporter (ABCB1) and ABCG2. It resensitizes ABCB1 and ABCG2 overexpressed in cancerous cells, which contributes to chemotherapeutics.
SIS3 is a novel specific inhibitor of TGF-β1/ALK-5 phosphorylation of Smad3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?