Merck
RAB1899
Rat FGF-BP ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
rat ... Fgfbp1(64535)
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.410-100 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Fgfbp1(64535)
General description
This ELISA antibody pair detects Rat FGF-BP (FGFBP1)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)