Saltar al contenido
RAB0406
Human Trappin-2 / Elafin  ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... PI3(5266)
Input:
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 6.86-5000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PI3(5266)
General description
The Human Trappin-2 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Trappin-2 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human TRAPPIN2
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)