Saltar al contenido
RAB0375
Human Carbohydrate Antigen 15-3 / Mucin-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Sinónimos:
CA 15-3, Cancer antigen 15-3, EMA, MUC-1, Mucin-1 , Tumor-associated epithelial membrane antigen, CA15-3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... MUC1(4582)
Input:
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 mU/mL
standard curve range: 4.1-1000 mU/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MUC1(4582)
General description
The Human CA15-3 (Cancer Antigen) ELISA (Enzyme- Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CA15-3 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human CA15-3
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    SDS
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)