Merck
R7630
D-(+)-Rafinosa pentahydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
O-α-D-Galactopiranosil-(1→6)-α-D-glucopiranosil β-D-fructofuranósido, Melitosa, Melitriosa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32O16 · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
594.51
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-146-9
Beilstein/REAXYS Number:
99541
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
cotton seeds
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
Application
D-(+)-Raffinose pentahydrate has been used as a cryoprotectant for Caudal epididymis and zebrafish sperm.
Biochem/physiol Actions
Raffinose is a galactosyl-glucosyl-fructosyl trisaccharide, which belongs to the family of oligosaccharides. It is hydrolyzed to D-galactose and sucrose by D-galactosidase. Raffinose is extracted from beet sugar molasses, cottonseed meal and seeds of food legumes. It has cell proliferative and anti-oxidative properties. Raffinose improves immune response and also has healing property.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Rafinosa pentahydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)