Saltar a
R5000
Ribonucleasa A from bovine pancreas
Type II-A, ≥60% (SDS-PAGE), >= 60 Kunitz units/mg protein
Sinónimos:
ARNasa, ARNasa A, Ribonucleasa pancreática, Ribonucleato 3′-pirimidinooligonucleotidohidrolasa
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$99.500
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$201.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$664.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-646-6
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
>= 60 Kunitz units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
Concentration:
≥60% (SDS-PAGE)
$99.500
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type II-A
form
solid
specific activity
>= 60 Kunitz units/mg protein
mol wt
~13,700
concentration
≥60% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
salt, essentially free
input
general use null
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
La ARNasa, ribonucleasa A, es una endorribonucleasa que escinde los enlaces fosfodiéster del ARN monocatenario después de nucleótidos de pirimidina. Ataca el extremo 3′ fosfato (por ejemplo, el pG-pG-pC-pA-pG será escindido para dar pG-pG-pCp y A-pG). La mayor actividad la exhibe con ARN monocatenario. La ARNasa A es un polipéptido monocatenario que contiene cuatro puentes bisulfuro. Al contrario que la ARNasa B, no es una glucoproteína. Las ribonucleasas no hidrolizan el ADN porque el ADN carece de los grupos 2′-OH esenciales para la formación de los intermediarios cíclicos. La ARNasa A también puede hidrolizar el ARN de las muestras proteicas. La ARNasa A puede ser inhibida por alquilación de la His12 o la His119 y activada por sales de potasio y de sodio. La RNAasa se inhibe en presencia de iones de los metales pesados. La ARNasa también es inhibida competitivamente por el ADN.
Ribonucleases do not hydrolyze DNA, because the DNA lacks 2′-OH groups essential for the formation of cyclic intermediates. RNase can hydrolyze RNA from protein samples. Pancreatic RNase A specifically cleaves at the 3′-side of pyrimidine (uracil or cytosine) phosphate bonds.
Application
  • La ribonucleasa A se utiliza para eliminar el ARN de las preparaciones de ADN plasmídico y ADN genómico, y de las muestras de proteínas.
  • La ARNasa se utiliza también en el análisis de la secuencia del ARN y en los análisis de protección.
  • La RNasa A se ha utilizado como herramienta para el diseño de medicamentos asistido por ordenador.
  • La ARNasa A contribuye al análisis de las secuencias de ARN.
  • La ARNasa A hidroliza el ARN contenido en las muestras proteicas.
  • La ARNasa A apoya la purificación del ADN.
Ribonuclease A is used to remove RNA from DNA plasmid preparations and protein samples. Ribonuclease A is used for RNase protection assays, to remove unspecifically bound RNA, analysis of RNA sequences, to hydrolyze RNA contained in protein samples, and the purification of DNA. Ribonuclease A from bovine pancreas has been used in a study to assess hybridase activity of human ribonuclease-1. [1] Ribonuclease A from bovine pancreas has also been used in a study to investigate particle-based and monolithic columns for cation exchange protein displacement chromatography. [2]
Features and Benefits
Nuestra muy estable ribonucleasa A, ARNasa A, es idónea para la eliminación del ARN, la secuenciación del ARN y la purificación del ADN.
Preparation Note
Chromatographically purified
Analysis Note
Proteína determinada mediante E.
RNase A purity determined by SDS-PAGE
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R5500R5503R5125
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
specific activity
>= 60 Kunitz units/mg protein
specific activity
75-125 Kunitz units/mg protein
specific activity
50-100 Kunitz units/mg protein
specific activity
85-140 Kunitz units/mg protein
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
concentration
≥60% (SDS-PAGE)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)