Merck
Q0632
Quinapril hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H30N2O5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
474.98
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
InChI key
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Application
Quinapril hydrochloride has been used as an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor to study its effects on renal tubular epithelial cell proliferation in human renal tubular epithelial cells. It has also been used as an ACE inhibitor to evaluate its effects on the expression of angiotensin II (AII) in patient-derived Atheroma samples.
Biochem/physiol Actions
Quinapril has been studied to exhibit therapeutic effects against hypertension and congestive heart failure.
Quinapril is a short-acting angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinapril hydrochloride
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)