Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
6 x 10 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $252.000 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
Application
For use as diluent with PKH26-PCL fluorescent cell linker dyes.
Other Notes
For additional technical details on PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Dyes including an extensive bibliography, please visit here.
Legal Information
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Distributed for Phanos Technologies, Inc.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
- Diluent B 6 vial(s)
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?