Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H30O4
Número CAS:
Peso molecular:
346.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
211-375-7
MDL number:
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
21-Deoxycortisol,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
LCZBQMKVFQNSJR-UJPCIWJBSA-N
Biochem/physiol Actions
21-Deoxycortisol is a 17-hydroxyprogesterone derivative. It serves as a marker for congenital adrenal hyperplasia, an autosomal recessive disorder, indicated by 21-hydroxylase deficiency.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 21-Deoxycortisol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?