Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
EC Number:
205-702-2
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
80810
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
mp
228 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
General description
Nuestra cartera de materias primas de gran calidad SAFC® para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico supera estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nuestra completa cartera de productos químicos de los proceso upstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar más deprisa al mercado y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Programa M-Clarity
Nuestra completa cartera de productos químicos de los proceso upstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar más deprisa al mercado y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Si desea solicitar documentación sobre este producto, póngase en contacto con Atención al cliente y seleccione «Documentación del producto». Tenga en cuenta que el acceso a la documentación sobre este producto requiere la firma de un acuerdo de confidencialidad.
Application
La L-Prolina es un aminoácido no esencial. Los péptidos se unen a la prolina convirtiéndola en un bloque de construcción útil para las proteínas. Puede utilizarse como un componente de los medios de cultivo celular para la biofabricación comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y de anticuerpos monoclonales.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?