Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
egg yolk
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].OCC(O)COP([O-])(=O)OC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H15O8P.Na/c7-1-5(9)3-13-15(11,12)14-4-6(10)2-8;/h5-10H,1-4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6?;/m0./s1
InChI key
WYHDJJSICPMMFI-GNVLWMSISA-M
Packaging
Packaged under Argon.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?