Saltar al contenido
P8296
5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt
≥75% (HPLC)
Sinónimos:
α-D-Ribosyl diphosphate 5-phosphate pentasodium salt, 5-Phospho-α-D-ribosyl diphosphate, 5-Phosphoribosyl 1-pyrophosphate pentasodium salt, P-Rib-PP, PRPP pentasodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8Na5O14P3
Número CAS:
Peso molecular:
499.98
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6043637
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
form
powder
impurities
<18% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H13O14P3.4Na/c6-3-2(1-16-20(8,9)10)17-5(4(3)7)18-22(14,15)19-21(11,12)13;;;;/h2-7H,1H2,(H,14,15)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4-,5?;;;;/m1..../s1
InChI key
QZAPPJHVNYCTAX-CKJQBBATSA-J
General description
Substrate for phosphoribosyltransferases in the synthesis of nucleotides.
Application
Pentasodium salt has been used in a study to assess the relationship between the muscarinic receptor cationic current and internal calcium in guinea-pig jejunal smooth muscle cells. It has also been used in a study to investigate inhibitors of the bacterial cell wall biosynthesis of the enzyme Mur D.
Analysis Note
Purity ≥ 75% based on an assay system using orotidine-5′-phosphate pyrophosphorylase and orotidine-5′-phosphate decarboxylase mixed enzymes.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
STOT SE 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)