Saltar a
P7668
PARAFILM® M
roll size 4 in. × 250 ft
Sinónimos:
Lámina de sellado Parafilm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$300.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Parafilm PM999
Material:
film (thermoplastic)
W × l:
10 cm × 76 m
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
$300.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
film (thermoplastic)
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Parafilm PM999
parameter
-45-+50 °C temp. range
W × L
10 cm × 76 m
roll size
4 in. × 250 ft
General description
PARAFILM se estira hasta un 200% y se adhiere incluso alrededor de formas y superficies irregulares. La película de sellado carece de plastificantes y consta principalmente de poliolefinas y ceras de parafina. PARAFILM M es resistente hasta 48 horas contra muchas sustancias polares, como disoluciones salinas, ácidos inorgánicos y disoluciones alcalinas.
Protege la integridad de las aplicaciones experimentales con una barrera impermeable a la humedad que mantiene un fuerte precinto y no se desprende del vidrio, a pesar de la emisión de gases
Reduce el riesgo de alteración de los datos con una cubierta inodora, incolora y semitransparente
Evita la pérdida de humedad y volumen debido a la composición del material y al precinto
Material flexible y autosellante que permite su adhesión alrededor de formas y superficies irregulares
Se estira más del 200 % de su longitud original
Es resistente hasta 48 horas contra muchas sustancias polares, como disoluciones salinas, ácidos inorgánicos y disoluciones alcalinas
Permeabilidad
Oxígeno: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d a 23°C y HR del 50 %
Dióxido de carbono: (Método IR modulado) 1200 cc/m² d a 23°C y HR del 0 %
Vapor de agua: (ASTM F1249-01)
Plano: 1 g/m² d a 38°C y HR del 90%
Con pliegues: 1 g/m² d a 38°C y HR del 90%
Efectos de los reactivos comunes
Permanganato de potasio
5%: Ningún efecto aparente excepto una coloración marrón oscura permanente en 18
0,1 %: Igual que el 5 % excepto ligeramente menos color
Yodo en disolución (0,1N)
Ningún efecto excepto una tinción marrón en 18 horas
Alcohol etílico (95 %)
Ningún efecto aparente excepto un cierto blanqueamiento en 24 horas
Sin efecto aparente en 24 horas:
Ácido clorhídrico conc. (12 N) dil. (5 N)
Ácido sulfúrico conc. (36 N) dil. (5 N)
Ácido nítrico conc. (16 N) dil. (5 N)
Hidróxido de sodio conc. (22 %)
Hidróxido de amonio conc. (28 % NH<sub>3</sub>)
Disolución salina (NaCl) (20 %)
Alcohol isopropílico (99 %)
No recomendado para su uso con disolventes clorados, alifáticos no polares y aromáticos
La película se ablanda y se vuelve pegajosa a unos 54° a 66°C
Legal Information
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P7543P6543P7793
PARAFILM&#174; M roll size 20&#160;in. × 50&#160;ft
P6543
PARAFILM® M
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
W × L
10 cm × 76 m
W × L
5 cm × 76 m
W × L
50 cm × 16 m
W × L
10 cm × 38 m
manufacturer/tradename
Parafilm PM999
manufacturer/tradename
Parafilm PM992
manufacturer/tradename
Parafilm PM998
manufacturer/tradename
Parafilm PM996
material
film (thermoplastic)
material
film (thermoplastic)
material
film (thermoplastic)
material
film (thermoplastic)
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
roll size
4 in. × 250 ft
roll size
2 in. × 250 ft
roll size
20 in. × 50 ft
roll size
4 in. × 125 ft
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PARAFILM® M
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)